주요 문서
425745
Sigma-Aldrich
Yttrium(III) trifluoromethanesulfonate
98%
동의어(들):
Trifluoromethanesulfonic acid yttrium(III) salt, Yttrium triflate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CF3SO3)3Y
CAS Number:
Molecular Weight:
536.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
반응 적합성
core: yttrium
reagent type: catalyst
SMILES string
[Y+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.Y/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
InChI key
JPJIEXKLJOWQQK-UHFFFAOYSA-K
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Recently used to promote glycosidation of glycosyl fluorides and as a catalyst in the preparation of pyridine and quinoline derivatives.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Synthesis, 801-801 (1995)
Synthesis, 1195-1195 (1995)
Heterocycles, 42, 795-795 (1996)