추천 제품
vapor pressure
15 mmHg ( 32 °C)
Quality Level
양식
beads or pellets
용융 지수
20-35 g/10 min (230°C/3.8kg)
분자량
average Mn ~71,000
average Mw ~180,000 by GPC
충격 강도
2-4 ft-lb/in. (Izod, ASTM D 256, notched)
유전 상수
8.0-9.5, 100 Hz (ASTM D 150)
경도
76-80 (Shore D, ASTM D 2240)
refractive index
n20/D 1.42
ASTM D 3835
6,000-7,500 poise(230 °C) (100 sec-1)(lit.)
전이 온도
brittleness temperature -62 °C (ASTM D 746)
Tm 155-165 °C
solubility
some polar solvents such as organic esters and amines: soluble
density
1.78 g/mL at 25 °C
SMILES string
FC(F)=C
InChI
1S/C2H2F2/c1-2(3)4/h1H2
InChI key
BQCIDUSAKPWEOX-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
특징 및 장점
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
Electrospinning technique applications discussed, emphasizing control of nanofibers and assembly into 3D architectures.