주요 문서
430633
Sigma-Aldrich
Aluminum L-lactate
95%
동의어(들):
L-Lactic acid aluminum salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[CH3CH(OH)COO]3Al
CAS Number:
Molecular Weight:
294.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석:
95%
양식:
solid
Quality Level
분석
95%
양식
solid
mp
>300 °C (lit.)
응용 분야
battery manufacturing
SMILES string
C[C@H](O)C(=O)O[Al](OC(=O)[C@H](C)O)OC(=O)[C@H](C)O
InChI
1S/3C3H6O3.Al/c3*1-2(4)3(5)6;/h3*2,4H,1H3,(H,5,6);/q;;;+3/p-3/t3*2-;/m000./s1
InChI key
VXYADVIJALMOEQ-LGISMKCISA-K
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Elian-Simplice Yaganza et al.
Applied and environmental microbiology, 75(5), 1465-1469 (2008-12-31)
Twenty-one salts were tested for their effects on the growth of Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum and Pectobacterium atrosepticum. In liquid medium, 11 salts (0.2 M) exhibited strong inhibition of bacterial growth. The inhibitory action of salts relates to the water-ionizing