주요 문서
439312
Sigma-Aldrich
1-Fluoro-2,4,6-trimethylpyridinium tetrafluoroborate
≥95%
동의어(들):
1-Fluoro-sym-collidinium tetrafluoroborate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H11BF5N
CAS Number:
Molecular Weight:
226.98
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥95%
반응 적합성
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
reagent type: oxidant
reaction type: Fluorinations
mp
213-217 °C (lit.)
SMILES string
F[B-](F)(F)F.Cc1cc(C)[n+](F)c(C)c1
InChI
1S/C8H11FN.BF4/c1-6-4-7(2)10(9)8(3)5-6;2-1(3,4)5/h4-5H,1-3H3;/q+1;-1
InChI key
RRNLYYDDEUOXBB-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Reactant for:
  • Pd(II)-catalyzed para-selective C-H arylation
  • Fluorination reactions
  • Aryl trifluoromethylation reactions
A source of electrophilic fluorine, used recently in the synthesis of fluoroazulenes.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 69, 1645-1645 (1996)