주요 문서
440086
Sigma-Aldrich
Palladium on alumina
extent of labeling: 10 wt. % loading, powder, reduced, dry
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Pd
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141733
eCl@ss:
38191001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
형태
powder, reduced, dry
Quality Level
반응 적합성
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
라벨링 범위
10 wt. % loading
mp
1552 °C (lit.)
SMILES string
[Pd]
InChI
1S/Pd
InChI key
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)