주요 문서
452440
Sigma-Aldrich
Hydroquinone-d6
98 atom % D, 99% (CP)
동의어(들):
1,4-Dihydroxybenzene-d6
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6D4(OD)2
CAS Number:
Molecular Weight:
116.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % D
Quality Level
분석
99% (CP)
양식
solid
bp
285 °C (lit.)
mp
174-177 °C (lit.)
질량 이동
M+6
SMILES string
[2H]Oc1c([2H])c([2H])c(O[2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4,7-8H/i1D,2D,3D,4D/hD2
InChI key
QIGBRXMKCJKVMJ-UDDMDDBKSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)