주요 문서
460125
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) dioleate
average Mn ~914
동의어(들):
O,O′-Dioleoylpolyethylene glycol 400, Polyethylene glycol 400 dioleate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7CO(OCH2CH2)nO2C(CH2)7CH=CH(CH2)7CH3
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분자량
average Mn ~914
refractive index
n20/D 1.471 (lit.)
bp
>260 °C (lit.)
mp
−15 °C (lit.)
산성 번호
4 mg KOH/g
수산기 값
10 mg KOH/g
요오드 값
75
solubility
toluene, ethanol and acetone: soluble (dispersible in water)
density
0.945 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCCO.[H]\C(CCCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C38H70O4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-37(39)41-35-36-42-38(40)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20H,3-16,21-36H2,1-2H3/b19-17-,20-18-
InChI key
NKSOSPOXQKNIKJ-CLFAGFIQSA-N
애플리케이션
Plasticizer
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)