주요 문서
466409
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) sorbitol hexaoleate
동의어(들):
Polyethoxylated sorbitol hexaoleate, Polyoxyethylene sorbitan hexaoleate, Sorbeth hexaoleate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
NACRES:
NA.23
refractive index
n20/D 1.471 (lit.)
Quality Level
점도
200 cP(25 °C)(lit.)
수산기 값
35‑55 mg KOH/g
비누화 값
80‑90 mg KOH/g
solubility
propylene glycol: insoluble
density
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
10
InChI
1S/C126H230O18/c1-7-13-19-25-31-37-43-49-55-61-67-73-79-85-91-97-119(127)137-105-103-133-115-117(135-107-109-139-121(129)99-93-87-81-75-69-63-57-51-45-39-33-27-21-15-9-3)125(143-113-111-141-123(131)101-95-89-83-77-71-65-59-53-47-41-35-29-23-17-11-5)126(144-114-112-142-124(132)102-96-90-84-78-72-66-60-54-48-42-36-30-24-18-12-6)118(136-108-110-140-122(130)100-94-88-82-76-70-64-58-52-46-40-34-28-22-16-10-4)116-134-104-106-138-120(128)98-92-86-80-74-68-62-56-50-44-38-32-26-20-14-8-2/h49-60,117-118,125-126H,7-48,61-116H2,1-6H3/b55-49-,56-50-,57-51-,58-52-,59-53-,60-54-/t117-,118+,125-,126-/m1/s1
InChI key
LAIORVRDCREVSA-AMAZOXQHSA-N
애플리케이션
Surfactant.
Emulsifier for fats and oils.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)