466360
Zinc iodide
anhydrous, powder, 99.999% trace metals basis
동의어(들):
Diiodozinc, Zinc diiodide
About This Item
추천 제품
Grade
anhydrous
Quality Level
분석
99.999% trace metals basis
양식
powder
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: zinc
불순물
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
445 °C (lit.)
density
4.74 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
I[Zn]I
InChI
1S/2HI.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
UAYWVJHJZHQCIE-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
표적 기관
Thyroid
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.