추천 제품
vapor pressure
1 mmHg ( 198.3 °C)
분석
≥99.99% trace metals basis
양식
powder and chunks
불순물
≤0.005% insolubles
<100 ppm total metallic impurities
무기 잔류물
≤0.01%
pH
4.5-6.0
bp
396 °C/1 atm (lit.)
mp
452 °C (lit.)
solubility
acetone: soluble(lit.)
diethyl ether: slightly soluble(lit.)
ethanol: soluble(lit.)
density
2.43 g/mL at 25 °C (lit.)
음이온 미량물
bromate (BrO3-): ≤0.002%
chloride (Cl-): ≤0.2%
iodide (I-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
양이온 미량물
Ba: ≤0.002%
Fe: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm
SMILES string
N.Br[H]
InChI
1S/BrH.H3N/h1H;1H3
InChI key
SWLVFNYSXGMGBS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Nervous system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.