주요 문서
468592
Sigma-Aldrich
PSS-Allyl-Heptacyclopentyl substituted
동의어(들):
1-Allyl-3,5,7,9,11,13,15-heptacyclopentylpentacyclo[9.5.1.13,9.15,15.17,13]octasiloxane, Allyl-POSS®
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C38H68O12Si8
CAS Number:
Molecular Weight:
941.62
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
SMILES string
C=CC[Si]12O[Si]3(O[Si]4(O[Si](O1)(O[Si]5(O[Si](O2)(O[Si](O3)(O[Si](O4)(O5)C6CCCC6)C7CCCC7)C8CCCC8)C9CCCC9)C%10CCCC%10)C%11CCCC%11)C%12CCCC%12
InChI
1S/C38H68O12Si8/c1-2-31-51-39-52(32-17-3-4-18-32)42-55(35-23-9-10-24-35)44-53(40-51,33-19-5-6-20-33)46-57(37-27-13-14-28-37)47-54(41-51,34-21-7-8-22-34)45-56(43-52,36-25-11-12-26-36)49-58(48-55,50-57)38-29-15-16-30-38/h2,32-38H,1,3-31H2
InChI key
WPWQPIMCUOEXGC-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Polyhedral oligomeric silsesquioxane (POSS) monomer, useful as model for silica surfaces, and for the formation of novel polymeric materials.
법적 정보
POSS is a registered trademark of Hybrid Plastics, Inc.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Macromolecules, 28, 8435-8435 (1995)
Journal of the American Chemical Society, 112, 1931-1931 (1990)