469130
Copper(II) sulfate pentahydrate
99.995% trace metals basis
동의어(들):
Cupric sulfate pentahydrate, Sulfuric acid, copper(II) salt (1:1) pentahydrate
About This Item
추천 제품
vapor pressure
7.3 mmHg ( 25 °C)
Quality Level
분석
99.995% trace metals basis
양식
crystalline
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: copper
불순물
≤0.001% N compounds
≤0.005% insolubles
<50 ppm total metallic impurities
mp
110 °C (dec.) (lit.)
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤0.001%
양이온 미량물
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.003%
K: ≤0.01%
Na: ≤0.02%
Ni: ≤0.005%
응용 분야
battery manufacturing
SMILES string
O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cu.H2O4S.5H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q+2;;;;;;/p-2
InChI key
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves