Key Documents
469513
Sigma-Aldrich
(S)-2-(Boc-amino)-1-propanol
98%, optical purity ee: 98% (GLC)
동의어(들):
(S)-(−)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-propanol, N-Boc-L-alaninol, Boc-L-alaninol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH[NHCO2C(CH3)3]CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
175.23
Beilstein:
3648840
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
형태
solid
광학 활성
[α]20/D −11°, c = 1 in chloroform
광학 순도
ee: 98% (GLC)
mp
59-62 °C (lit.)
SMILES string
C[C@@H](CO)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C8H17NO3/c1-6(5-10)9-7(11)12-8(2,3)4/h6,10H,5H2,1-4H3,(H,9,11)/t6-/m0/s1
InChI key
PDAFIZPRSXHMCO-LURJTMIESA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1