주요 문서
470554
Sigma-Aldrich
[1,1′-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]dichloronickel(II)
97%
동의어(들):
Ni(dppf)Cl2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C34H28Cl2FeNiP2
CAS Number:
Molecular Weight:
683.98
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
반응 적합성
core: nickel
reagent type: catalyst
mp
285 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Fe].Cl[Ni]Cl.[CH]1[CH][CH][C]([CH]1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.[CH]4[CH][CH][C]([CH]4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C17H14P.2ClH.Fe.Ni/c2*1-3-9-15(10-4-1)18(17-13-7-8-14-17)16-11-5-2-6-12-16;;;;/h2*1-14H;2*1H;;/q;;;;;+2/p-2
InChI key
NSSWUOVWGSDARH-UHFFFAOYSA-L
픽토그램
Health hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.