분석
98%
양식
solid
mp
142-144 °C (dec.) (lit.)
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
room temp
SMILES string
CCOC(=O)c1ccc(cc1)-c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C15H14O3/c1-2-18-15(17)13-5-3-11(4-6-13)12-7-9-14(16)10-8-12/h3-10,16H,2H2,1H3
InChI key
FYXQIMAAEMCZLV-UHFFFAOYSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable