주요 문서
473286
Sigma-Aldrich
Bis(catecholato)diboron
97%
동의어(들):
2,2′-Bi-1,3,2-benzodioxaborole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H8B2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
237.81
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
mp
189-196 °C (lit.)
SMILES string
c1ccc2ob(oc2c1)-b3oc4ccccc4o3
InChI
1S/C12H8B2O4/c1-2-6-10-9(5-1)15-13(16-10)14-17-11-7-3-4-8-12(11)18-14/h1-8H
InChI key
WYBQOWXCLDXZNR-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Arylboronic acids and esters, vital tools in chemical transformations, find extensive use, particularly in the Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction.