주요 문서
458945
Sigma-Aldrich
4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane solution
1.0 M in THF
동의어(들):
Pinacolborane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H13BO2
CAS Number:
Molecular Weight:
127.98
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
농도
1.0 M in THF
bp
65-67 °C
density
0.887 g/mL at 25 °C
SMILES string
CC1(C)OBOC1(C)C
InChI
1S/C6H13BO2/c1-5(2)6(3,4)9-7-8-5/h7H,1-4H3
InChI key
UCFSYHMCKWNKAH-UHFFFAOYSA-N
포장
The 25 mL Sure/Seal bottle is recommended as a single-use bottle. Repeated punctures will likely result in decreased performance of product.
법적 정보
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
관련 제품
제품 번호
설명
가격
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-13.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-25 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)