주요 문서
476226
Sigma-Aldrich
2-(2-Ethylhexyloxy)ethanol
reagent grade, 97%
동의어(들):
Ethylene glycol 2-ethylhexyl ether
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2OCH2CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
174.28
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Grade
reagent grade
Quality Level
분석
97%
refractive index
n20/D 1.435 (lit.)
bp
229 °C (lit.)
density
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCC(CC)COCCO
InChI
1S/C10H22O2/c1-3-5-6-10(4-2)9-12-8-7-11/h10-11H,3-9H2,1-2H3
InChI key
OHJYHAOODFPJOD-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
228.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
109 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)