주요 문서
476552
Sigma-Aldrich
Vinylmagnesium chloride solution
1.6 M in THF
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH2=CHMgCl
CAS Number:
Molecular Weight:
86.80
Beilstein:
3535268
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
반응 적합성
reaction type: Grignard Reaction
Quality Level
농도
1.6 M in THF
density
0.978 g/mL at 25 °C
SMILES string
Cl[Mg]C=C
InChI
1S/C2H3.ClH.Mg/c1-2;;/h1H,2H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
NAFZXKWEUWVSAW-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Used with iron pentadienoate complexes in a synthesis of divinyl cyclopropanes.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
1.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-17 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Synthesis, 3639-3639 (2006)