주요 문서
476986
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Amino-4-bromobutyric acid hydrobromide
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
BrCH2CH2CH(NH2)CO2H · HBr
CAS Number:
Molecular Weight:
262.93
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
광학 활성
[α]20/D +16°, c = 1 in methanol
mp
189 °C (dec.) (lit.)
작용기
amine
bromo
carboxylic acid
SMILES string
Br.N[C@@H](CCBr)C(O)=O
InChI
1S/C4H8BrNO2.BrH/c5-2-1-3(6)4(7)8;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8);1H/t3-;/m0./s1
InChI key
JDLMXICGDYZOJH-DFWYDOINSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
(S)-(+)-2-Amino-4-bromobutyric acid hydrobromide may be used in the synthesis of metalloaminoacids such as [34S]-enriched methionine (34S-Met), telluromethionine (TeMet) and selenohomolanthionine (SeHLan).
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Identification of selenohomolanthionine in selenium-enriched Japanese pungent radish.
Ogra Y, et al.
Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 22(11), 1390-1396 (2007)
In vitro translation with [34S]-labeled methionine, selenomethionine, and telluromethionine.
Ogra Y, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 390(1), 45-51 (2008)