주요 문서
478709
Sigma-Aldrich
Benzyl N-(3-hydroxypropyl)carbamate
97%
동의어(들):
3-(Z-Amino)propanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HO(CH2)3NHCO2CH2C6H5
CAS Number:
Molecular Weight:
209.24
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석:
97%
분석
97%
반응 적합성
reagent type: cross-linking reagent
mp
50-53 °C (lit.)
작용기
Cbz
amine
hydroxyl
SMILES string
OCCCNC(OCC1=CC=CC=C1)=O
InChI
1S/C11H15NO3/c13-8-4-7-12-11(14)15-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,13H,4,7-9H2,(H,12,14)
InChI key
WXQCFKYWSKKNKY-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)