483117
2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanamine
97%
동의어(들):
((2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methyl)amine, (2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methanamine, 1-(2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methanamine, 2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-methanamine, 2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanamine, 2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methylamine, 3-Amino-1,2-propanediol acetonide, 4-Aminomethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane
About This Item
추천 제품
분석
97%
refractive index
n20/D 1.438 (lit.)
bp
147-148 °C/14 mmHg (lit.)
density
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
amine
ether
ketal
SMILES string
CC1(C)OCC(CN)O1
InChI
1S/C6H13NO2/c1-6(2)8-4-5(3-7)9-6/h5H,3-4,7H2,1-2H3
InChI key
HXOYWCSTHVTLOW-UHFFFAOYSA-N
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
154.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
68 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)