주요 문서
484210
Sigma-Aldrich
Di(propylene glycol) propyl ether, mixture of isomers
≥98.5%
동의어(들):
DOWANOL® DPnP
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH2CH2OC3H6OC3H6OH
CAS Number:
Molecular Weight:
176.25
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
분석
≥98.5%
refractive index
n20/D 1.424 (lit.)
bp
212 °C (lit.)
density
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OC(COC(C)COCCC)C
InChI
1S/C9H20O3/c1-2-6-11-8-4-9-12-7-3-5-10/h10H,2-9H2,1H3
InChI key
YUTGRHOAEOCWTD-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Product of Dow Chemical
DOWANOL is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
201.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
94 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)