주요 문서
484237
Sigma-Aldrich
Di(propylene glycol) butyl ether, mixture of isomers
≥98.5%
동의어(들):
DOWANOL® DPnB
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)3OC3H6OC3H6OH
CAS Number:
Molecular Weight:
190.28
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
NACRES:
NA.23
Quality Level
분석
≥98.5%
refractive index
n20/D 1.426 (lit.)
bp
222-232 °C (lit.)
density
0.913 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O(C(COCCCC)C)CC(O)C
InChI
1S/C10H22O3/c1-4-5-6-12-8-10(3)13-7-9(2)11/h9-11H,4-8H2,1-3H3
InChI key
CUVLMZNMSPJDON-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Product of Dow Chemical
DOWANOL is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
204.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
96 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)