주요 문서
485535
Sigma-Aldrich
DL-Dithiothreitol-d10
98 atom % D, 98% (CP)
동의어(들):
Cleland’s reagent-d10
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
DSCD2CD(OD)CD(OD)CD2SD
CAS Number:
Molecular Weight:
164.31
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161504
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
98 atom % D
Quality Level
분석
98% (CP)
양식
solid
기술
NMR: suitable
bio NMR: suitable
mp
42-44 °C (lit.)
질량 이동
M+10
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[2H]OC([2H])(C([2H])([2H])S[2H])C([2H])(O[2H])C([2H])([2H])S[2H]
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/i1D2,2D2,3D,4D,5D,6D/hD2
InChI key
VHJLVAABSRFDPM-BSSDICLPSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)