주요 문서
487686
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-TEMPO-d17
97 atom % D, 95% (CP)
동의어(들):
4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-d17-1-oxyl, TEMPOL-d17
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9D17HNO2
CAS Number:
Molecular Weight:
189.35
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
Grade
for ESR-spectroscopy
Quality Level
동위원소 순도
97 atom % D
분석
95% (CP)
형태
solid
mp
69-71 °C (lit.)
질량 이동
M+17
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C1(N([O])C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])(O)C1([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C9H18NO2/c1-8(2)5-7(11)6-9(3,4)10(8)12/h7,11H,5-6H2,1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D2,6D2,7D
InChI key
UZFMOKQJFYMBGY-DEMDKEALSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Health hazardCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 Oral
표적 기관
Liver,spleen
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1