주요 문서
491977
Sigma-Aldrich
Succinic acid-1,2-13C2
99 atom % 13C
동의어(들):
Butanedioic acid-1,2-13C2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HO2CCH213CH213CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
120.07
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
Quality Level
형태
solid
bp
235 °C
mp
187-190 °C (lit.)
질량 이동
M+2
SMILES string
OC(=O)C[13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)/i1+1,3+1
InChI key
KDYFGRWQOYBRFD-ZKDXJZICSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)