513911
4-Methylbenzenethiol sodium salt
98%
동의어(들):
4-Thiocresol sodium salt, Sodium 4-methylphenylthiolate, p-Methylthiophenol sodium salt, p-Thiocresol sodium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
Linear Formula:
CH3C6H4SNa
CAS Number:
Molecular Weight:
146.19
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
분석
98%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(S[Na])cc1
InChI
1S/C7H8S.Na/c1-6-2-4-7(8)5-3-6;/h2-5,8H,1H3;/q;+1/p-1
InChI key
PRORQUQEDGGDQO-UHFFFAOYSA-M
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
이미 열람한 고객
Metallation reactions. Part 35: A change of the regiochemistry in the metallation of (alkylthio) arenes.
Cabiddu MG, et al.
Tetrahedron, 3915-3920 (2004)