주요 문서
516015
Sigma-Aldrich
Methyl (S)-(−)-1-tritylaziridine-2-carboxylate
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C23H21NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
343.42
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
광학 활성
[α]23/D −88.6°, c = 1 in chloroform
mp
124-128 °C (lit.)
작용기
ester
phenyl
SMILES string
COC(=O)[C@@H]1CN1C(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C23H21NO2/c1-26-22(25)21-17-24(21)23(18-11-5-2-6-12-18,19-13-7-3-8-14-19)20-15-9-4-10-16-20/h2-16,21H,17H2,1H3/t21-,24?/m0/s1
InChI key
QGSITPKXYQEFIR-XEGCMXMBSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)