주요 문서
517070
Sigma-Aldrich
Nitrosylsulfuric acid solution
40 wt. % in sulfuric acid
동의어(들):
Nitrosonium bisulfate, Nitrosonium hydrogen sulfate, Nitrosyl hydrogen sulfate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HO3SONO
CAS Number:
Molecular Weight:
127.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352301
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
농도
40 wt. % in sulfuric acid
density
1.865 g/mL at 25 °C
SMILES string
OS(=O)(=O)ON=O
InChI
1S/HNO5S/c2-1-6-7(3,4)5/h(H,3,4,5)
InChI key
VQTGUFBGYOIUFS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Flame over circleSkull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Storage Class Code
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)