분석
98%
refractive index
n20/D 1.406 (lit.)
bp
117 °C (lit.)
density
0.734 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
amine
SMILES string
CCCN(C)CCC
InChI
1S/C7H17N/c1-4-6-8(3)7-5-2/h4-7H2,1-3H3
InChI key
UVBMZKBIZUWTLV-UHFFFAOYSA-N
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
38.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
3.33 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
Design and evaluation of switchable-hydrophilicity solvents.
Green Chemistry, 16(3), 1187-1197 (2014)