Key Documents
520209
Sigma-Aldrich
Aluminum titanate
powder
동의어(들):
Aluminum titanium oxide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Al2TiO5
CAS Number:
Molecular Weight:
181.83
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
형태
powder
Quality Level
SMILES string
O=[Al]O[Ti](=O)O[Al]=O
InChI
1S/2Al.5O.Ti
InChI key
CNRZQDQNVUKEJG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
특징 및 장점
Material has high reactivity, low thermal conductivity, high thermal shock resistance, and low thermal expansion.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)