About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H10
CAS Number:
Molecular Weight:
202.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
63-67 °C (lit.)
SMILES string
C#Cc1cc2ccccc2c3ccccc13
InChI
1S/C16H10/c1-2-12-11-13-7-3-4-9-15(13)16-10-6-5-8-14(12)16/h1,3-11H
InChI key
FMKVRRYQWWPOAL-UHFFFAOYSA-N
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)