주요 문서
632635
Sigma-Aldrich
2-Ethynyl-6-methoxynaphthalene
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
US$27.90
5 G
US$45.20
25 G
US$209.00
US$27.90
재고 있음세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
US$27.90
5 G
US$45.20
25 G
US$209.00
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H10O
CAS Number:
Molecular Weight:
182.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
US$27.90
재고 있음세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
110-114 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc2cc(ccc2c1)C#C
InChI
1S/C13H10O/c1-3-10-4-5-12-9-13(14-2)7-6-11(12)8-10/h1,4-9H,2H3
InChI key
PATPLTUFXUXNDY-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)