분자의 빠르고 안전한 시장
출시를 돕습니다
혁신적인 기술, 전문적인 CTDMO 서비스, 고객의 요구 사항에 초점을 맞춘 파트너십을 제공합니다.
Millipore® 제품 및 CTDMO 서비스(수탁 검사, 개발 및 제조 서비스)
Millipore® 포트폴리오는 초기 연구부터 상용화에 이르기까지 다양한 양상에 걸쳐 업계 전문지식, 일관성 있는 고성능 제품, CTDMO 서비스, 규제 노하우를 통합합니다.
및 CTDMO 서비스
어느 단계에서든 도와드릴 수 있습니다. 머크의 전문 지식과 종합적인 제품 및 CDMO 서비스에 대한 포트폴리오를 활용하여 시장 출시를 앞당기십시오.
Millipore®와 SAFC®는 모든 과정과 단계에서 속도, 안전, 규정 준수 및 생산성에 대한 고객의 요구를 지원하기 위해 통합 제품, 원료 및 서비스에 대한 종합적인 포트폴리오를 제공합니다.
연구
개발 및 제조
품질 관리 및 보증
약물 개발 공정을 간소화하도록 설계된 당사의 통합 워크플로 솔루션 제품군을 살펴보십시오.
생산성을 향상하고 위험을 줄이며 약물을 출시하는 데 드는 시간과 비용을 절감하는 혁신적인 기술과 전문 지식을 제공합니다.
시장 출시 경로를 간소화하고 위험을 최소화하면서 목표를 달성할 수 있도록 도와주는 전문 파트너입니다.
오염 물질을 검출하여 제거하고 제품 및 환경의 안전과 품질을 보장하는 혁신적인 솔루션입니다.
제품
세포 배양 시스템
Millicell® DCI 디지털 세포 영상장비
분석을 자동화하는 직관적인 인터페이스로 세포 배양 분석을 가속화하십시오. Millicell® DCI는 밀집도, 세포 계수, 형태를 포함하여 일반 세포 배양 매개변수의 빠르고 객관적인 측정을 가능하게 합니다.
Stericup® E 멸균 등급 장치
생물학적 공정 유체의 일관되고 믿을 수 있는 멸균에 대한 신뢰 - 플라스틱 사용과 보관 공간에 대한 요건을 획기적으로 줄였습니다.
CellASIC® ONIX2 생세포 이미징 시스템
진보된 생세포 이미징 및 현미경 검사를 위한 세포 배양 환경의 정밀한 제어
CellASIC® ONIX2 미세유체 시스템은 다중 세포 배양 매개변수의 정밀한 조작을 위한 강력하고 자동화된 플랫폼이며, 사전 프로그램된 배지, 온도, 기체 환경 변화에 대한 세포 반응 측정을 가능하게 합니다.
Scepter™ 3.0 자동화 세포 계수기
신속하고 정확한 세포 계수를 수행하고 결과를 디지털로 기록하십시오.
스마트한 기능과 Coulter 임피던스 원리를 결합하여 몇 초 안에 정확하고 일관된 계수를 얻을 수 있습니다.
생산적이고 효율적인 실험실을 위한 MilliSentials™ 실험실 장비
반복적인 실험실 작업을 빠르고 쉽게 만듭니다
머크의 MilliSentials™ 플랫폼 실험실 장비를 이용하여 실험실 효율성을 끌어 올리십시오. 일상적인 업무 및 반복적인 작업을 단순화하고 워크플로를 간소화하십시오.
Millicell® 플레이트 및 삽입물
머크의 Millicell® 제품군은 걸이형 및 스탠딩 단일 웰 인서트(insert)뿐만 아니라 24웰 및 96웰 인서트 플레이트를 포함합니다. 플레이트는 멤브레인을 선택하여 부착 및 현탁 세포주의 자연스러운 성장을 촉진할 수 있습니다.
Stericup® Quick Release 필터 시스템
Stericup® Quick Release 여과 시스템은 머크의 고성능 멸균 여과 멤브레인이 특징이며 손쉬운 사용, 처리 효율성, 위험 감소를 위한 디자인을 갖고 있습니다.
검출 및 모니터링
CONFERMA® SANDWICH ELISA
단클론 포획 및 검출 항체와 이에 수반되는 재조합형 단백질 표준은 로트마다 엄격하게 평가됩니다. 완제품 키트 품질관리(QC) 분석과 결합된 Conferma® ELISA 검증은 높은 수준의 일관성 및 재현성을 보장합니다.
Belysa® 면역분석 커브 피팅 소프트웨어
최신 방법 및 원리를 사용하여 설계된 이 소프트웨어는 사용하기 쉽고 데이터에 대한 완전한 확신을 제공하도록 설계되었습니다. 이 소프트웨어는 다중 면역분석 내의 개별 표준 곡선에 기반하여 데이터를 적합하게 맞추고, 실험 무결성 및 재현성을 향상시키는 데이터 위생 지표와 데이터를 모델링하기 전 평가하기 위한 사용자 친화적인 도구를 포함합니다.
SMCxPRO® 기기 및 SMC® 분석
질병 연구에 있어 매우 중요한 분석물질의 초고감도 정량화를 femtogram/mL 단위 수준까지 가능하게 합니다.
MILLIPLEX® Multiplex 면역분석법
Luminex® 기구를 위한 가장 고도로 검증된 다중 분석. 견고한 분석 성능 데이터가 모든 프로토콜에 포함되어 일관된 고품질 결과를 제공하도록 보장합니다.
SNAP i.d.® 2.0 단백질 검출 시스템
웨스턴 블롯 워크플로를 간소화하고 최적화하십시오
혁신적인 설계가 진공에 적용되어 웨스턴 블롯을 블록, 탐지, 세척, 검출하는 데 30분 미만의 시간이 소요됩니다.
정제 및 분리
mPAGE® 겔 캐스터 및 미니 겔 시스템
mPAGE® 겔 캐스터 및 미니 겔 시스템은 최대 2개까지의 미니 단백질 겔 핸드캐스팅을 위한 누출 방지 솔루션, 프리캐스트 또는 핸드캐스팅 겔에서 고해상도 단백질 분리, 블로팅 멤브레인에 전기영동 전사를 제공합니다.
Auto2D® 전기영동 장치
Auto2D® 2-D 전기영동 장치는 완전 자동화 가능한 사용자 친화적인 솔루션을 제공하여 재현성이 높고 신속한 결과 확인 및 분석을 할 수 있습니다.
- 완전 자동화를 통해 지루한 취급 단계 제거
- 1~2시간 만에 빠른 결과
- 실험의 무결성 및 재현성
- 모델링하기 전 데이터 평가를 위한 사용자 친화적인 도구.
mPAGE® Bis-Tris 프리캐스트 겔 및 Immobilion® NOW 웨스턴 블롯 멤브레인
저널 투고 가능한 수준의 웨스턴 블롯은 mPAGE® Bis-Tris 프리캐스트 겔 및 Immobilion® 멤브레인으로 인해 더 빠르고 사용이 쉽습니다.
재조합형 단백질 정제 및 검출을 위한 FLAG® 에피토프 태그
DYKDDDDK 에피토프를 가지고 있는 재조합형 융합 단백질을 발현, 정제, 검출하는 입증된 방법.
PureProteome™ 마그네틱 비드
우수한 수율, 뛰어난 정제, 더 빠른 프로토콜.
PureProteome™ 마그네틱 비드는 아가로스의 성능과 동일하며 배양 시간을 50% 감소시킵니다.
여과 및 농축
Millex® 필터 제품군
낮은 추출 물질 및 광범위한 화학적 호환성을 가진 Millex® 필터는 민감한 기체, 액체, 이온 크로마토그래피 응용분야를 위한 가장 편리한 고품질의 주사기 필터입니다.
Amicon® Ultra 원심분리 필터
저결합 멤브레인으로 단백질 회수율을 극대화하는 동시에 수직 멤브레인 설계를 통해 막힘 및 폐기물을 더 줄이고 더 빠른 여과를 가능하게 합니다.
MultiScreen® 필터 플레이트
MultiScreen® 필터 플레이트는 신약 발굴 및 생명 공학 연구를 발전시키는 고품질의 도구로서 실적이 입증되었으며 생명과학, 환경 분석, 임상, 법의학, 산업 품질관리 워크플로를 위한 여러 시료의 신속하고 자동화된 호환성 조제를 가능하게 합니다.
Stericup® E 멸균 등급 장치
생물학적 공정 유체의 일관되고 믿을 수 있는 멸균에 대한 신뢰 - 플라스틱 사용과 보관 공간에 대한 요건을 획기적으로 줄였습니다.
Samplicity® G2 여과 시스템
이 시스템은 사용하기 쉬운 고처리량 시스템이며, 33 mm Millex 필터를 사용하여 1~8개 시료를 직접 HPLC 바이알 안으로 진공 여과하고, 33 mm Millex® 여과를 지정하는 프로토콜과 호환됩니다.
Millicup™-FLEX 일회용 여과 장치
혁신적이며 진동 구동 방식의 일회용 여과 장치입니다. 용매 호환성이 있고 사용하기 쉬우며 여과 전 세척이 필요 없어 시간을 단축하고 시료 오염의 위험을 감소시킵니다.
세포 배양 시스템
Mobius® Breez 미세생물반응기
순탄하고 적응성 및 재현성이 있는 세포 공정을 지원하기 위해 설계된 2 mL 자동화 일회용 관류 세포 배양 플랫폼.
Cellicon™ 관류 솔루션
사용하기 쉬운 벤치탑 시스템은 공정 효율성을 높이며, 신뢰할 수 있고 일관된 성능을 위해 실시간 모니터링 및 제어를 제공합니다.
Mobius® 일회용 생물반응기
확장성, 단순성, 스마트
Mobius® 일회용 생물반응기는 확장성 있는 교반 탱크 생물반응기 포트폴리오이며 소프트웨어, 하드웨어, 일회용 어셈블리를 결합하여 유가식 및 관류 응용분야를 위한 유연성을 제공합니다.
세포 배양용 Viresolve® Barrier 필터
세포 배양 공정에서 바이러스 오염에 대한 최후의 방어선. Viresolve® Barrier 필터는 마음 편안한 위험성 없는 공정을 제공합니다.
검출 및 모니터링
Bio4C® PAT Raman 소프트웨어가 설치된 ProCellics™ Raman 분석기
세포 배양의 인라인 및 실시간 모니터링을 위한 공정 분석 기술(PAT) 플랫폼.
일회용 및 다회용 시스템
Mobius® 일회용 어셈블리의 Ultimus® 필름
Ultimus® 필름은 우수한 내구력과 누설 저항을 제공하는 혁신적인 일회용 바이오공정 필름이며, Mobius® 3D 바이오공정 백(bag)에서 사용 가능합니다. 인서트 액 접촉 층은 건강한 세포 성장을 촉진하고 동물 유래 성분이 포함되어 있지 않습니다.
바이오공정에 적합한 Bio4C® 소프트웨어
Bio4C® ProcessPad 소프트웨어
다양한 출처의 데이터를 쉽게 획득, 취합, 분석할 수 있도록 하는 데이터 시각화, 분석, 공정 모니터링 소프트웨어 플랫폼.
Bio4C® Orchestrator 소프트웨어
오케스트레이션 소프트웨어로 바이오공정을 원격으로 모니터링하십시오. 개별 유닛 작업은 실시간 공정 모니터링 및 시각화를 위해 중앙화된 플랫폼에 연결됩니다.
Mobius® Power MIX 일회용 혼합 시스템
가장 까다로운 배지 및 완충액을 위해 설계된, 시장을 선도하는 Mobius® Power MIX 일회용 혼합 시스템은 입증된 고성능 혼합 기술과 손쉬운 사용을 결합하였습니다.
NovaSeptum® GO 멸균 검체 수집 시스템
지속적으로 업계 표준을 수립하고 있는 NovaSeptum® GO 검체 수집 시스템은 폐쇄형, 멸균 및 정확하고 일관된 검체 수집을 가능하게 하며 고객의 공정에 완전 맞춤형입니다.
임상 및 공정 규모에서 정제를 위한 Mobius® Chrom 20 시스템
자동화된 일회용 크로마토그래피 시스템을 통해 임상 및 공정 규모에서 mAb, 백신, 혈장, 치료용 단백질의 일관되고 신뢰성 있는 정제가 가능합니다.
CoPrime™ 공정 규모 크로마토그래피 시스템
머크 고유의 특허 시스템을 통해 멸균 및 정확한 시료와 더불어 시료 간 더 빠른 처리 시간이 가능해진 반면, 제품 손실 및 오염 위험도는 최소화하였습니다.
Cogent® 공정 규모 한외여과 시스템
mAb, 백신, 혈장, 치료용 단백질의 분리 및 정제에 정확성을 제공하고 파일럿 규모에서 생산 규모까지 신속한 규모 확장을 가능하게 합니다.
Smart Flexware® 어셈블리가 포함된 Mobius® FlexReady 솔루션
빠른 설치, 유연성의 극대화, 사전설계 및 즉시 사용 가능
Smart Flexware™ 어셈블리가 포함된 Mobius® FlexReady 솔루션은 유연성을 극대화합니다. 단일한 확장성 있는 시스템을 가능하게 하여, 크로마토그래피와 접선유동여과 사이에서 다양한 규모로 변환할 수 있습니다.
Mobius® 일회용 생물반응기
확장성, 단순성, 스마트
Mobius® 일회용 생물반응기는 확장성 있는 교반 탱크 생물반응기 포트폴리오이며 소프트웨어, 하드웨어, 일회용 어셈블리를 결합하여 유가식 및 관류 응용분야를 위한 유연성을 제공합니다.
Lynx® 커넥터
Lynx® steam -to 및 멸균 커넥터 특유의 설계는 멸균 유체의 이송에서 신뢰성 있고 검증된 연결을 제공하며, 위험을 최소화하고 유연성을 극대화하도록 지원합니다.
정제 및 분리
Mobius® 다단 포획 시스템
실시간으로 공정 매개변수를 관리하는 연속적인 폐쇄형 포획 크로마토그래피를 위한 완전 자동화된 일회용 솔루션. 인라인 희석 기능과 직관적인 소프트웨어가 결합되어, 유가식 또는 관류 바이오공정의 포획 단계를 완벽하게 제어할 수 있으며 용량 50 L부터 2000 L까지의 생물반응기에 적합합니다.
Eshmuno® CP-FT 크로마토그래피 레진
프론탈(frontal) 크로마토그래피를 이용하여 응집체를 통과-흐름 방식으로 제거하기 위해 특별히 개발된 최초의 양이온 교환 레진.
통과-흐름 모드에서 Eshmuno® CP-FT 레진은 mAb 출발물로부터 응집체를 제거하기 위해 필요한 레진 및 완충액 용량을 기존의 결합/용리 CEX 레진에 비해 상대적으로 10배 감소시킬 수 있다는 것을 보여주었습니다.
Eshmuno® CMX 혼합 모드 크로마토그래피 레진
고도로 선택적인 혼합 모드 크로마토그래피 레진은 약한 양이온 교환 특성을 소수성 상호작용과 결합하여, 정제하기 어려운 mAb, ADC, 융합 단백질을 위한 고도로 선택적인 혼합 모드 크로마토그래피 레진을 제공합니다.
Natrix® Q 멤브레인 흡착기
통과-흐름 작업을 위한 고용량, 고처리량의 강력한 음이온 교환 멤브레인 흡착기.
- 동급 최고의 HCP, DNA, 바이러스 클리어런스
- 염과 pH에 대한 내구성
- 고용량(> 10 kg/L)
- 완충액 및 시설 공간을
최대 80%까지 절약
임상 및 공정 규모에서 정제를 위한 Mobius® Chrom 20 시스템
자동화된 일회용 크로마토그래피 시스템을 통해 임상 및 공정 규모에서 mAb, 백신, 혈장, 치료용 단백질의 일관되고 신뢰성 있는 정제가 가능합니다.
CoPrime™ 공정 규모 크로마토그래피 시스템
머크 고유의 특허 시스템을 통해 멸균 및 정확한 시료와 더불어 시료 간 더 빠른 처리 시간이 가능해진 반면, 제품 손실 및 오염 위험도는 최소화하였습니다.
Smart Flexware® 어셈블리가 포함된 Mobius® FlexReady 솔루션
빠른 설치, 유연성의 극대화, 사전설계 및 즉시 사용 가능
Smart Flexware™ 어셈블리가 포함된 Mobius® FlexReady 솔루션은 유연성을 극대화합니다. 단일한 확장성 있는 시스템을 가능하게 하여, 크로마토그래피와 접선유동여과 사이에서 다양한 규모로 변환할 수 있습니다.
여과 및 농축
Viresolve® Pro 솔루션
약물 안전성은 견고한 바이러스 안전성 성능에 달려 있습니다. 머크의 입증된 Viresolve® Pro 솔루션은 믿을 수 있는 높은 체류 보장, 생산성 및 신뢰를 제공합니다.
Millistak+® HC Pro 심층 필터
다중 배지 등급에서 사용 가능한 최초의 완전 합성 심층 필터로서, 깨끗하고 일관된 여과, 최대 2배 더 큰 용량, TOC 추출물질 감소, 사용 전 세척 용량 권장량에서 50%의 감소를 제공합니다.
Millipak® 필터
특유의 디스크를 겹친 설계는 제품의 잔류를 최소화하고 회수를 극대화합니다. 저결합 Durapore® 멤브레인에 의해 이러한 필터들은 중요한 멸균 여과 단계를 위한 유력한 선택지가 됩니다.
한외여과/정용여과를 위한 Ultracel® 멤브레인이 포함된 Pellicon® 캡슐
혁신적이고 독립적인 홀더리스, 폐쇄형 일회용 설계는 작업자 및 환경이 교차감염과 유체에 노출되는 위험을 감소시킵니다.
한외여과를 위한 Pellicon® 카세트
업계를 선도하는 Pellicon® 카세트는 오늘날의 높은 역가 및 높은 점도의 치료제와 함께 높은 수율과 우수한 성능을 일관되게 제공하며, 다양한 범위의 운전 압력, 온도, 가성 세척 방식을 견딥니다.
세포 배양용 Viresolve® Barrier 필터
세포 배양 공정에서 바이러스 오염에 대한 최후의 방어선. Viresolve® Barrier 필터는 마음 편안한 위험성 없는 공정을 제공합니다.
Millipore Express® 필터
오늘과 내일의 바이오공정에 필요한 성능, 유연성, 속도를 갖춘 멸균도를 확보하십시오.
Durapore® PVDF 필터
50년 이상 시장을 선도해 온 이 필터는 가장 높은 멸균, 품질, 성능을 제공해 왔으며, 필요에 맞게 다양한 공극 크기와 형식으로 사용 가능합니다.
배양 시스템
ReadyStream® 시스템
미생물 식품 검사에 사용하기 위한 배양 배지를 제조 및 즉시 분주하는 최초의 솔루션. ReadyStream® 시스템은 예열된 배양 배지를 최대 100 L까지 언제 어디서나 필요 시 제조하고 분주합니다.
EcoCult® 배양 배지
EcoCult® 분말 배양 배지는 고용량 미생물 검사용으로 설계되었으며 새로운 친환경 포장을 통해 비용 절감 및 유의미한 지속 가능성의 이점을 제공합니다.
ICR 및 ICRplus 낙하균 및 접촉균 플레이트
머크의 ICR 및 ICRplus 낙하균 및 접촉균 플레이트는 청정실, RABS, 분리기에서 사용하는 데 최적화되어 있으며, 단일 플레이트로 호기성 및 혐기성 배양을 할 수 있습니다.
GranuCult™ 저분진 과립형 배지
최고의 산업 성능 표준을 충족시키며, 편리함과 안전성을 극대화하고, 품질관리 17025 인증을 포함한 포괄적인 규제 문서를 제공하여 감사 및 조사를 지원합니다.
ReadyPlate™ 55 아가 플레이트 및 ReadyPlate™ 55 키트
즉시 사용 가능하고, 겹쳐 쌓을 수 있는 ReadyPlate™ 55 배지 플레이트는 손쉬운 멤브레인 이동 및 아가와의 완벽한 접촉을 위해 설계되었으며, 취급상 실수 및 위양성 반응의 위험을 감소시킵니다.
배지 충전
신뢰할 수 있는 배양 배지는 정확한 무균 공정 시뮬레이션을 위해 설계되었습니다. 탈수 또는 즉시 사용 가능한 액체 배지인 머크의 배양 배지는 고객의 배지 충전 검사가 안전하면서도 EP/JP/USP를 준수하도록 보장합니다.
미생물 오염 검사용 MC-Media Pad®
식음료의 신속하고 편리한 미생물 오염 검사를 위해 설계되었습니다. 머크의 사전 코팅된 MC-Media Pad®는 더 빠른 결과 및 명확한 판독을 제공합니다.
검출 및 모니터링
MAS-100 Atmos® 미생물 압축가스 샘플러
쉽고 자동화된 단계를 통해 미생물 오염 기체를 검출. MAS-100 Atmos® 압축가스 샘플러는 바이오의약품 공정 및 의료용 가스의 미생물학적 모니터링을 위해 빠르고 사용이 쉬우며, 완벽하게 규정을 준수하는 솔루션입니다.
무균 검사를 위한 MILLIFLEX® RAPID 시스템
미생물의 신속하고 정확한 검출을 위한 자동화 시스템이며, 기존 방법과 동등한 것으로 입증된 빠른 미생물 대체법입니다. 이 시스템은 초기 검출 및 생균수 측정을 위해 ATP 생물발광 기술을 사용합니다.
병원체 검출을 위한 ASSURANCE® GDS 시스템
이 시스템은 혁신적인 면역 자기성 분리 단계를 포함하는 다양한 수준의 특이성을 제공하며, 가장 까다로운 시료 매트릭스에서도 병원체의 정확한 검출을 보장합니다.
MAS-100® 미생물 공기 모니터링 시스템
입증된 기술, 검증된 결과
MAS-100®은 오늘날 시장에서 가장 정확한 부유균 공기 샘플러입니다. 필요에 따라 질량유량 센서를 통해 정확성 검증 및 교정을 제공하여 잘못된 결과 및 부정확한 작업으로부터 보호받을 수 있도록 보장합니다.
HACCP 관리를 위한 MVP ICON® 시스템
일관된 고성능과 더불어 ATP, 교정, 농도, pH, 온도를 포함한 다양한 매개변수의 필요에 따른 기기 교정 및 성능 검증.
미생물 오염 검사용 MC-Media Pad®
식음료의 신속하고 편리한 미생물 오염 검사를 위해 설계되었습니다. 머크의 사전 코팅된 MC-Media Pad®는 더 빠른 결과 및 명확한 판독을 제공합니다.
Steritest ® NEO 무균 검사 장치
멸균 제품을 시장에 출시하는 가장 안전한 방법. Steritest® NEO 장치는 향상된 손쉬운 사용, 신뢰성, 안전성을 제공합니다.
EZ-Fit® 생균 수 검사 시스템
EZ-Fit® 여과 시스템은 완전하고, 즉시 사용 가능한 솔루션으로서 검사 워크플로를 최적화 및 간소화하고, 시료 오염의 위험을 최소화하며, 정확하고 재현성 있으며 규정을 준수하는 결과를 보장합니다.
Steritest® 시스템
완전한 무균 검사 솔루션
- 용이한 설정 및 사용
- 위양성 및 음성 결과의 위험성이 낮음
- 입증되고 신뢰성 있는 최첨단 무균 검사
- 국제 검사 표준을 준수
여과 및 농축
Milliflex OASIS ® 생균 수 검사 시스템
일체형 여과 시스템이며, 생균 수 검사 워크플로를 간단하고 안전하게 하고 생산성을 최고의 업계 표준 수준으로 끌어 올립니다.
Steritest ® NEO 무균 검사 장치
멸균 제품을 시장에 출시하는 가장 안전한 방법. Steritest® NEO 장치는 향상된 손쉬운 사용, 신뢰성, 안전성을 제공합니다.
EZ-Fit® 생균 수 검사 시스템
EZ-Fit® 여과 시스템은 완전하고, 즉시 사용 가능한 솔루션으로서 검사 워크플로를 최적화 및 간소화하고, 시료 오염의 위험을 최소화하며, 정확하고 재현성 있으며 규정을 준수하는 결과를 보장합니다.
부가 가치 서비스
트레이닝 및 교육
제약 및 바이오의약 제조업체는 당사의 M Lab™ 콜라보레이션 센터에서 직접 또는 실시간 스트리밍으로 제공되는 실용적인 실습 트레이닝 과정을 통해 기술을 향상시킬 수 있습니다.
Emprove® 공급 및 규제 프로그램
당사의 제품 포트폴리오를 보완하는 Emprove® 프로그램은 Emprove® Dossier의 신뢰성 있는 세부적인 기술, 규제, 공급 정보에 편리하게 접근하도록 하여 연속적인 위험성 평가를 지원하고 규제 승인 공정을 간소화합니다.
검증 서비스
당사의 검증 서비스는 장비가 올바르게 작동하고 사양을 충족하도록 보장합니다. 머크의 전문가가 중요한 품질 보증과 관련하여 귀사에 어떻게 도움을 드릴 수 있을지 자세히 알아보십시오.
보안 및 지속 가능성
공급 안정성
당사는 귀하에게 필요한 공급업체는 변화하는 요구사항을 충족하고, 규제 변화에 대비하며, 보다 지속 가능한 비즈니스를 운영할 수 있도록 공급 안정성과 복원력을 보장하는 곳이라는 점을 잘 알고 있습니다. 당사의 다각화된 글로벌 접근법은 다음을 포함합니다.
- 사업 연속성 계획 및 재난 복구 계획
- 공급업체 위험 관리
- 공급망 매핑
지속 가능성
당사는 친환경 제품, 에너지 효율적인 공정, 재활용, 지속 가능한 포장, 폐기물 감소 전략을 개발하여 환경에 미치는 영향을 줄이고, 과학 분야의 지속 가능한 관행을 발전시키기 위해 최선을 다하고 있습니다. 당사의 이니셔티브에는 환경 관리에 대한 커뮤니티와 직원의 폭넓은 참여가 포함되어 있습니다.
디지털화 이점 활용
당사는 업무 방식을 변화시키는 혁신적인 디지털 솔루션을 통해 과학적 진보를 가속하고 있습니다. 당사의 디지털화 이니셔티브를 통해 원격 모니터링 및 관리 기능, 예측 품질 관리 시스템, 효율적인 데이터 액세스 및 분석, 향상된 추적성 및 공급망 투명성을 갖추어 워크플로를 간소화하고, 데이터 정확성을 높이며, 정보에 기반한 의사 결정을 더 빠르게 내릴 수 있습니다.
생명 공학 분야에서 가장 위대한 도전 과제를 해결하기 위해 전 세계 주요 생명 공학 브랜드 6개를 한데 모았습니다.