주요 문서
528137
Sigma-Aldrich
1,5-Dimethyltetralin
동의어(들):
1,2,3,4-Tetrahydro-1,5-dimethylnaphthalene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H16
CAS Number:
Molecular Weight:
160.26
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
refractive index
n20/D 1.539 (lit.)
Quality Level
bp
245-249 °C (lit.)
density
0.956 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC1CCCc2c(C)cccc12
InChI
1S/C12H16/c1-9-5-3-8-12-10(2)6-4-7-11(9)12/h3,5,8,10H,4,6-7H2,1-2H3
InChI key
BMADLDGHUBLVMQ-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
1,5-Dimethyltetralin can be prepared from 5-(o-tolyl)-pent-1-ene and 5-(o-tolyl)-pent-2-ene.
애플리케이션
1,5-Dimethyltetralin (1,5-DMT) may be employed as a precursor for the preparation of 2,6-naphthalenedicarboxylic acid.
Reactant acting as a hydrogen donor for the conversion of 1-tetralone over HY zeolite
법적 정보
Product of BP Amoco
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Cycloisomerization of 5-(o-tolyl)-pentene over modified zeolite BEA.
Choo DH, et al.
J. Catal., 207(2), 183-193 (2002)