주요 문서
531057
Sigma-Aldrich
Triphenylsulfonium perfluoro-1-butanesufonate
electronic grade, ≥99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CF3(CF2)3SO3S(C6H5)3
CAS Number:
Molecular Weight:
562.47
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Grade
electronic grade
Quality Level
설명
Total acid <2 × 10-3 mol/kg
Total base <2 × 10-3 mol/kg
분석
≥99%
mp
84-88 °C (lit.)
solubility
PGMEA: ~50%
γ-butyrolactone: ~65%
ethyl lactate: ~65%
SMILES string
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F.c1ccc(cc1)[S+](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15S.C4HF9O3S/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;5-1(6,3(9,10)11)2(7,8)4(12,13)17(14,15)16/h1-15H;(H,14,15,16)/q+1;/p-1
InChI key
VLLPVDKADBYKLM-UHFFFAOYSA-M
애플리케이션
Cationic photoinitiator. Photoacid generator.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)