주요 문서
531111
Sigma-Aldrich
N-Hydroxy-5-norbornene-2,3-dicarboximide perfluoro-1-butanesulfonate
electronic grade, ≥99% trace metals basis
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H8F9NO5S
CAS Number:
Molecular Weight:
461.26
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Grade
electronic grade
설명
Total acid <2 × 10-3 mol/kg
Total base <2 × 10-3 mol/kg
분석
≥99% trace metals basis
mp
55-59 °C (lit.)
solubility
γ-butyrolactone: 50%
PGMEA: >50%
ethyl lactate: 50%
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)S(=O)(=O)ON1C(=O)C2C3CC(C=C3)C2C1=O
InChI
1S/C13H8F9NO5S/c14-10(15,12(18,19)20)11(16,17)13(21,22)29(26,27)28-23-8(24)6-4-1-2-5(3-4)7(6)9(23)25/h1-2,4-7H,3H2/t4-,5+,6?,7?
InChI key
PNXSDOXXIOPXPY-DPTVFECHSA-N
애플리케이션
Cationic photoinitiator. Nonionic photoacid generator.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)