주요 문서
538388
Sigma-Aldrich
3-Phenylbenzyl bromide
97%
동의어(들):
3-Bromomethylbiphenyl
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H11Br
CAS Number:
Molecular Weight:
247.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
57-61 °C
작용기
bromo
phenyl
SMILES string
BrCc1cccc(c1)-c2ccccc2
InChI
1S/C13H11Br/c14-10-11-5-4-8-13(9-11)12-6-2-1-3-7-12/h1-9H,10H2
InChI key
RTFPTPXBTIUISM-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
3-Phenylbenzyl bromide may be used in the synthesis of the following amino alcohols:
  • NH-benzyl-(1R,2S)-norephedrine
  • NH-3-phenylbenzyl-(1R,2S)-norephedrine
  • (1R,2S)-2-(benzylamino)-1,2-diphenylethanol
픽토그램
CorrosionExclamation markEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Amino alcohol coordination in ruthenium (II)-catalysed asymmetric transfer hydrogenation of ketones
Petra DGI, et al.
European Journal of Inorganic Chemistry, 1999.12, 2335-2341 (1999)