주요 문서
539872
Sigma-Aldrich
5-(4-Fluorophenyl)-1,3-cyclohexanedione
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H11FO2
CAS Number:
Molecular Weight:
206.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
mp
186-189 °C (lit.)
작용기
fluoro
ketone
SMILES string
Fc1ccc(cc1)C2CC(=O)CC(=O)C2
InChI
1S/C12H11FO2/c13-10-3-1-8(2-4-10)9-5-11(14)7-12(15)6-9/h1-4,9H,5-7H2
InChI key
LBTLJACXBCUFEF-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
5-(4-Fluorophenyl)-1,3-cyclohexanedione is a cyclohexane-1,3-dione derivative.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Cyclocondensation of 3 (5)-Aminopyrazoles with Arylglyoxals and Cyclohexane-1, 3-diones.
Petrova ON, et al.
Chemistry of Heterocyclic Compounds, 49(7), 955-967 (2013)