주요 문서
539880
Sigma-Aldrich
5-[4-(Methoxyphenyl)]-1,3-cyclohexanedione
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3OC6H4C6H7(O)2
CAS Number:
Molecular Weight:
218.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
96%
mp
179.5-183.5 °C (lit.)
작용기
ketone
SMILES string
COc1ccc(cc1)C2CC(=O)CC(=O)C2
InChI
1S/C13H14O3/c1-16-13-4-2-9(3-5-13)10-6-11(14)8-12(15)7-10/h2-5,10H,6-8H2,1H3
InChI key
AHYCBDWPHFFKFK-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)