주요 문서
547247
Sigma-Aldrich
N-Boc-4-piperidineethanol
97%
동의어(들):
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-piperidineethanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H23NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
229.32
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
refractive index
n20/D 1.4730 (lit.)
bp
120-150 °C/0.5 mmHg (lit.)
density
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
hydroxyl
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CCO)CC1
InChI
1S/C12H23NO3/c1-12(2,3)16-11(15)13-7-4-10(5-8-13)6-9-14/h10,14H,4-9H2,1-3H3
InChI key
YBNJZIDYXCGAPX-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)