주요 문서
549215
Sigma-Aldrich
2,5-Di(tert-butylperoxy)-2,5-dimethyl-3-hexyne, blend
동의어(들):
2,5-Dimethyl-2,5-di(tert-butylperoxy)-3-hexyne, blend
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3COOC(CH3)2CC(CH3)2OOC(CH3)3
CAS Number:
Molecular Weight:
286.41
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
구성
active oxygen content, ~5.2 wt. %
calcium carbonate and silica, ~45 wt. %
Quality Level
mp
88 °C (SADT) (lit.)
density
1.26 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OOC(C)(C)C#CC(C)(C)OOC(C)(C)C
InChI
1S/C16H30O4/c1-13(2,3)17-19-15(7,8)11-12-16(9,10)20-18-14(4,5)6/h1-10H3
InChI key
ODBCKCWTWALFKM-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Free radical polymerization initiator.
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Org. Perox. D - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
188.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
87 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)