주요 문서
549428
Sigma-Aldrich
PAM resin
100-200 mesh, extent of labeling: 0.7-1.3 mmol/g loading, 1 % cross-linked
동의어(들):
4-(Hydroxymethyl)phenylacetamidomethyl-polystyrene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
23151817
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
교차
1 % cross-linked
반응 적합성
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
라벨링 범위
0.7-1.3 mmol/g loading
입자 크기
100-200 mesh
관련 카테고리
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)