주요 문서
550655
Sigma-Aldrich
Heptylmagnesium bromide solution
1.0 M in diethyl ether
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)6MgBr
CAS Number:
Molecular Weight:
203.40
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
반응 적합성
reaction type: Grignard Reaction
Quality Level
농도
1.0 M in diethyl ether
bp
35 °C
density
0.841 g/mL at 25 °C
SMILES string
CCCCCCC[Mg]Br
InChI
1S/C7H15.BrH.Mg/c1-3-5-7-6-4-2;;/h1,3-7H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
LDKGBIJDNGSVIH-UHFFFAOYSA-M
픽토그램
FlameCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-22.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-30 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)