About This Item
Linear Formula:
C6H13MgCl
CAS Number:
Molecular Weight:
144.93
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
반응 적합성
reaction type: Grignard Reaction
농도
2.0 M in THF
density
0.965 g/mL at 25 °C
SMILES string
CCCCCC[Mg]Cl
InChI
1S/C6H13.ClH.Mg/c1-3-5-6-4-2;;/h1,3-6H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
ODOOOEXDBNGOOF-UHFFFAOYSA-M
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-13.0 °F
Flash Point (°C)
-25 °C