주요 문서
552887
Sigma-Aldrich
3-(Trimethylammonium)propyl-functionalized silica gel, carbonate
200-400 mesh, extent of labeling: 0.8 mmol/g loading
동의어(들):
TMA carbonate-3 functionalized silica gel
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
라벨링 범위
0.8 mmol/g loading
Quality Level
표면적
500 m2/g
입자 크기
200-400 mesh
공극 크기
60 Å pore size
SMILES string
O=[SiH2].O=[SiH2].[O-]C([O-])=O.CCC[N+](C)(C)C.CCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/2C6H16N.CH2O3.2H2OSi/c2*1-5-6-7(2,3)4;2-1(3)4;2*1-2/h2*5-6H2,1-4H3;(H2,2,3,4);2*2H2/q2*+1;;;/p-2
InChI key
WMFSAHWNSGLABT-UHFFFAOYSA-L
애플리케이션
Silica-bound base and acid scavenger including acidic phenols.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Functionalized silica gel is used in size-exclusion chromatography of cationic polymers and in the separation of sugars, steroids, cholesterol, and triglycerides.