주요 문서
642274
Sigma-Aldrich
3-(Trimethylammonium)propyl-functionalized silica gel, chloride
200-400 mesh, extent of labeling: 1.2 mmol/g loading
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.22
형태
solid
Quality Level
라벨링 범위
1.2 mmol/g loading
표면적
500 m2/g
입자 크기
200-400 mesh
공극 크기
60 Å pore size
관련 카테고리
애플리케이션
Strong anion exchange gel.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)