주요 문서
558036
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-4-Penten-2-ol
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2C=CHCH2CH(OH)CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
86.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
광학 활성
[α]20/D −5.0°, neat
refractive index
n20/D 1.4240 (lit.)
bp
115-116 °C (lit.)
density
0.837 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
allyl
hydroxyl
SMILES string
C[C@@H](O)CC=C
InChI
1S/C5H10O/c1-3-4-5(2)6/h3,5-6H,1,4H2,2H3/t5-/m1/s1
InChI key
ZHZCYWWNFQUZOR-RXMQYKEDSA-N
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
77.9 °F - closed cup
Flash Point (°C)
25.5 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)