주요 문서
558060
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-5-Hexen-2-ol
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH2=CHCH2CH2CH(OH)CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
100.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
광학 활성
[α]20/D −15.0°, c = 1% in chloroform
refractive index
n20/D 1.4320 (lit.)
bp
130-131 °C (lit.)
density
0.828 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
allyl
hydroxyl
SMILES string
C[C@@H](O)CCC=C
InChI
1S/C6H12O/c1-3-4-5-6(2)7/h3,6-7H,1,4-5H2,2H3/t6-/m1/s1
InChI key
LNPNXWKVAFKIBX-ZCFIWIBFSA-N
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
110.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
43.33 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)